Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs encapsulés Thermax™
Changent de couleur de manière permanente pour indiquer que la température maximale est atteinte. Les indicateurs encapsulés TMC Hallcrest™ Thermax™ fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur.
21.75€ - 25.05€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Jetable | Single-use |
Hauteur (impériale) | 0.51 in. |
Hauteur (métrique) | 13 mm |
Plage d’humidité | 40 to 60% |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE042D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 42°C (108°F) |
21.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE132D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 132°C (270°F) |
21.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETH143D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 143°C (289°F) |
21.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE193D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 193°C (379°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE210D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 210°C (410°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE249D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 249°C (480°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE260D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 260°C (500°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE280D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 280°C (536°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE290D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 290°C (554°F) |
25.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE037D01P1 |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 37°C (99°F) |
22.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C [± 1 % + 1°C]).
- Vendus par unités de 50.
Spécification
ISO 9001 | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Irreversible Temperature Indicator | |
Yes | |
Dual °C (°F) |
Single-use | |
13 mm | |
12 mm | |
Wax-melt Technology | |
0,51 in | |
0,47 in | |
13 mm |
Doivent être conservés au réfrigérateur