Learn More
Texwipe™ 60 lingettes ThermaSeal™
Tissu en polyester 100 % filament continu, double maille. Ces lingettes sont en polyester découpé au laser (thermoscellé), lavées dans une classe ISO 4. Idéal pour toutes les applications dans les salles blanches critiques et les environnements supérieurs.
Marque:  Texwipe™ TX2069B
Code produit. 15742396
  • 43.45€ / 150 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre une bonne absorption, une efficacité d’essuyage et une bonne résistance à l’abrasion tout en maintenant la compatibilité chimique avec les solvants et alcools standard
  • Essuyage et nettoyage des surfaces, des équipements et des pièces
  • Application et élimination des lubrifiants, adhésifs, résidus et autres solutions, y compris les désinfectants
  • Nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique (IPA), l’éthanol, l’acétone et les dégraisseurs
  • Plateaux de revêtement pour le maintien, la protection, le séchage et le stockage de pièces, d’équipements et de dispositifs
  • Convient pour une utilisation avec des températures inférieures à 400°F (205°C)
Spécification
Spécification
Polyester
10 x 10 cm
2 Sachets de 75 lingettes, 10 Sachets/Carton
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Texwipe™ 60 lingettes ThermaSeal™ > Dimensions (L x l) : 10 x 10 cm