Learn More
Eppendorf™ Imprimante thermique DPU-S445
Imprimante à points de ligne thermique à haute vitesse d’impression et production de surface de type transparent.
848.38€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | BioPhotometer D30 et la gamme de produits BioSpectrometer |
---|---|
Type | Imprimante par point thermique |
Description | Vitesse d’impression max. : 90 mm/s, points/ligne : 832, résolution : 8 points/mm |
Description
- Impression automatique des résultats
- Connexion simple et directe via USB
- Compact et léger
- Orientation facile du papier
- Compatible avec le BioPhotometer D30 et la gamme de produits BioSpectrometer
Spécification
BioPhotometer D30 et la gamme de produits BioSpectrometer | |
Imprimante par point thermique | |
Vitesse d’impression max. : 90 mm/s, points/ligne : 832, résolution : 8 points/mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Imprimante thermique DPU-S445