Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
Marque: Julabo™ 8940120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Transparents | |
Fluide de bain thermique | |
Idéal pour les applications de contrôle de la température et fonctionnement fiable et sûr garanti, viscosité, oxy | |
HL80 | |
>420°C |
-85°C to +170°C | |
Bain thermique | |
Robinet de vidange | |
10 L | |
3.21 mm2/s à 20°C |