Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
Marque:  Julabo™ 8940100
Code produit. 10468881
  • 565.47€ / 10L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
  • Larges plages de températures
  • Faible viscosité
  • Stabilité élevée
  • Bonne conductivité thermique
  • Odeur minimale
  • Faible tendance à la corrosion
  • Faible toxicité
  • Longue durée de conservation
Spécification
Spécification
Transparent
Fluide de bain thermique
Idéal pour les applications de contrôle de la température et fonctionnement fiable et sûr garanti, viscosité, oxy
Thermal M
>255°C
40 à 170 °C
Bain thermique
Robinet de vidange
10 L
293 mm2/s à 20°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Julabo™ Liquides pour bain thermique > Couleur : Transparent ; Plage de températures : 40 à 170 deg.C ; Point d'inflammation : 306 deg. C ; Qté : 10 l