Learn More
Théobromine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10175213
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
La théobromine, numéro CAS 83-67-0, est un alcaloïde de méthylxanthine présent en grandes quantités dans le cacao. C’est un dérivé de la caféine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La théobromine est un alcaloïde de méthylxanthine qui est un dérivé de la caféine
Applications
• La théobromine est un inhibiteur de la phosphodiestérase, un antagoniste faible des récepteurs d’adénosine et un décontractant de cellules musculaires lisses
• En tant que produit catabolique de la caféine, elle possède des propriétés antioxydantes et prooxydantes
• Elle peut être utilisée comme norme de quantification de la théobromine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-67-0
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.17
Numéro MDL MFCD00022830
Clé InChI YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
CID PubChem 5429
ChEBI CHEBI:28946
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 290.0°C to 295.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Point de sublimation 290.0 °C
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine