Learn More
Théobromine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
La théobromine, numéro CAS 83-67-0, est un alcaloïde de méthylxanthine présent en grandes quantités dans le cacao. C’est un dérivé de la caféine.
95.10€ - 550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8N4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.17 |
Numéro MDL | MFCD00022830 |
Clé InChI | YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin |
CID PubChem | 5429 |
ChEBI | CHEBI:28946 |
Nom IUPAC | 3,7-diméthylpurine-2,6-dione |
SMILES | CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10124920
|
Thermo Scientific
258821000 |
100 g | Flacon en plastique |
95.10€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10033310
|
Thermo Scientific Acros
258822500 |
250 g | Flacon en plastique |
193.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10175213
|
Thermo Scientific Acros
258820010 |
1 kg | Flacon en plastique |
550.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La théobromine est un alcaloïde de méthylxanthine qui est un dérivé de la caféine
Applications
• La théobromine est un inhibiteur de la phosphodiestérase, un antagoniste faible des récepteurs d’adénosine et un décontractant de cellules musculaires lisses
• En tant que produit catabolique de la caféine, elle possède des propriétés antioxydantes et prooxydantes
• Elle peut être utilisée comme norme de quantification de la théobromine
Identifiants chimiques
83-67-0 | |
180.17 | |
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N | |
5429 | |
3,7-diméthylpurine-2,6-dione |
C7H8N4O2 | |
MFCD00022830 | |
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin | |
CHEBI:28946 | |
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C |
Spécification
Theobromine | |
83-67-0 | |
Blanc | |
Authentique | |
C7H8N4O2 | |
26, 2336 | |
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin | |
290.0 °C | |
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C | |
180.17 | |
CHEBI:28946 | |
99% |
99% | |
290.0°C to 295.0°C | |
0.5% max. (1 g, 105°C) | |
99% | |
MFCD00022830 | |
15, 9433 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform | |
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N | |
3,7-diméthylpurine-2,6-dione | |
5429 | |
180.17 | |
Poudre fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-494-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XH2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Theobromine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
RUO – Research Use Only