Learn More
Trifluoroacétate de thallium(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.61€ - 498.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23586-53-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6F9O6Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 543.426 |
Numéro MDL | MFCD00000414 |
Clé InChI | PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate |
CID PubChem | 90200 |
Nom IUPAC | thallium(3+);2,2,2-trifluoroacétate |
SMILES | C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087913.04 |
2 g |
42.61€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087913.09 |
10 g |
136.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087913.18 |
50 g |
498.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(III) trifluoroacetate is an oxidizing agent used in the synthesis of S-substituted cysteine peptides and proteins containing disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
23586-53-0 | |
543.426 | |
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K | |
90200 | |
C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3] |
C6F9O6Tl | |
MFCD00000414 | |
thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate | |
thallium(3+);2,2,2-trifluoroacétate |
Spécification
Thallium (III) trifluoroacetate | |
23586-53-0 | |
C6F9O6Tl | |
UN1707 | |
Soluble in water (decomposes). | |
C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3] | |
543.426 | |
543.42 | |
Hygroscopic |
213°C (decomposition) | |
Solide | |
MFCD00000414 | |
thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate | |
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K | |
thallium(3+);2,2,2-trifluoroacétate | |
90200 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 245-761-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante