Learn More
Oxyde de thallium(III), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
56.50€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Tl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 456.757 |
Numéro MDL | MFCD00011276 |
Clé InChI | QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis |
CID PubChem | 3579754 |
Nom IUPAC | oxide de thallium(III) |
SMILES | O=[Tl]O[Tl]=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11385109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17601.09 |
10 g |
56.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17601.18 |
50 g |
176.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(III) oxide is used in organic synthesis and as an analytical reagent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘oxyde de thallium(III) est utilisé dans la synthèse organique et comme réactif analytique
Solubilité
Insoluble dans l‘eau et les alcalis. Se décompose en HCl et H2SO4
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Chemical Identifiers
1314-32-5 | |
456.757 | |
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N | |
3579754 | |
O=[Tl]O[Tl]=O |
O3Tl2 | |
MFCD00011276 | |
oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis | |
oxide de thallium(III) |
Specifications
875°C | |
717°C | |
O3Tl2 | |
UN1707 | |
oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis | |
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N | |
oxide de thallium(III) | |
3579754 | |
96% | |
9.65 |
Thallium(III) oxide | |
1314-32-5 | |
MFCD00011276 | |
14,9268 | |
Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4 | |
O=[Tl]O[Tl]=O | |
456.757 | |
456.74 | |
Odorless |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-229-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only