Learn More
Nitrate de thallium(III) trihydraté, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
61.60€ - 479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13453-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N3O15Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 498.48 |
Numéro MDL | MFCD00149874 |
Clé InChI | TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate |
CID PubChem | 11270721 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.06 |
5 g |
61.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.14 |
25 g |
222.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.22 |
100 g |
479.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(III) nitrate trihydrate is a reagent used for the rapid oxidation of styrene derivatives to carbonyl compounds, for the regioselective ring expansion of cyclic aralkyl ketones via oxidative rearrangement, for the selective hydrolysis of thioacetals to carbonyl compounds and for a general synthetic method to 19-norsteroids. Mediates ring contraction of cyclic ketones to a series of trans-fused 10-methyl-2-decalones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13453-38-8 | |
498.48 | |
TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N | |
11270721 |
H12N3O15Tl | |
MFCD00149874 | |
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Thallium (III) nitrate trihydrate | |
13453-38-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149874 | |
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate | |
TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N | |
thallium(3+) hexahydrate trinitrate | |
11270721 | |
99.5% | |
Hygroscopic |
102°C to 105°C | |
Cristalline | |
H12N3O15Tl | |
UN2727 | |
Soluble in water. (95g/L at 20°C). | |
O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
498.48 | |
444.43 (390.38 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H272-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Peut aggraver un incendie
comburant.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P370+P378q-P501c
H272-H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE THALLIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 237-325-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QV2000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only