Learn More
Chlorure de thallium(III) hydraté, Thermo Scientific™
112.36€ - 444.00€
Identifiants chimiques
CAS 13453-33-3
Numéro MDL MFCD00049600
Synonyme Thallic chloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11394248
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041506.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384248
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041506.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13453-33-3
MFCD00049600
Thallic chloride
Spécification
Thallium(III) chloride hydrate
13453-33-3
MFCD00049600
Thallic chloride
310.73 (Anhydrous)
37°C
Agrégats cristallins
UN1707
It is soluble in water 862g/L
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-625-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante