Learn More
Sulfate de thallium(I), +99,9 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 469.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | O4STl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 504.79 |
Numéro MDL | MFCD00011278 |
Clé InChI | YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt |
CID PubChem | 24833 |
ChEBI | CHEBI:81836 |
Nom IUPAC | sulfate de thallium(1+) |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746053
|
Thermo Scientific Acros
196940100 |
10 g | Flacon en verre |
40.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10612145
|
Thermo Scientific Acros
196940500 |
50 g | Flacon en plastique |
132.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984241
|
Thermo Scientific Acros
196942500 |
250 g | Flacon en plastique |
469.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7446-18-6 | |
504.79 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
24833 | |
sulfate de thallium(1+) |
O4STl2 | |
MFCD00011278 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
CHEBI:81836 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Spécification
Thallium(I) sulfate | |
99.9+% | |
Blanc | |
80.0 to 84% (Tl) | |
TI2SO4 | |
15,9418 | |
Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C) | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] | |
504.79 | |
CHEBI:81836 | |
≥99.9% | |
6.77 |
632.0°C | |
7446-18-6 | |
Cristaux ou poudre | |
O4STl2 | |
MFCD00011278 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de thallium(1+) | |
24833 | |
504.79 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
6.7700g/mL |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-201-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XG6800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Thallium(I) sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO – Research Use Only