Learn More
Sulfate de thallium(I), 99,5 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 459.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | O4STl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 504.816 |
Numéro MDL | MFCD00011278 |
Clé InChI | YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt |
CID PubChem | 24833 |
ChEBI | CHEBI:81836 |
Nom IUPAC | sulfate de thallium(1+) |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.09 |
10 g |
88.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.18 |
50 g |
459.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.30 |
250 g |
sur devis
250g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Thallium(I) sulfate is used as a precursor to thallium(I) sulfide, which exhibits high electrical conductivity when exposed to infrared light. It is further used in photocells. It is also mixed with selenium and arsenic to produce low melting glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-18-6 | |
504.816 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
24833 | |
sulfate de thallium(1+) |
O4STl2 | |
MFCD00011278 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
CHEBI:81836 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Spécification
(decomposition) | |
632°C | |
Cristalline | |
O4STl2 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] | |
504.816 | |
CHEBI:81836 | |
6.77 |
Thallium(I) sulfate | |
7446-18-6 | |
99.5% min (metals basis) | |
MFCD00011278 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de thallium(1+) | |
24833 | |
504.8 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-201-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only