Learn More
Néodécanoate de thallium(I), (Tl 52,5 - 55,5 %), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thallium(I) neodecanoate |
Forme physique | Solide |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1707 |
Poids de la formule | 375.61 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tl 52.5 to 55.5% |