Learn More
Iodure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
97.10€ - 1536.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-30-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ITl |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.28 |
Numéro MDL | MFCD00011279 |
Clé InChI | CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli |
Nom IUPAC | Iodure de λ¹-thallanylium |
SMILES | [I-].[Tl+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.09 |
10 g |
97.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.18 |
50 g |
331.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.30 |
250 g |
1536.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-30-9 | |
331.28 | |
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M | |
Iodure de λ¹-thallanylium |
ITl | |
MFCD00011279 | |
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli | |
[I-].[Tl+] |
Spécification
824°C | |
440°C | |
7790-30-9 | |
Billes | |
ITl | |
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli | |
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M | |
Iodure de λ¹-thallanylium | |
331.27 | |
Light sensitive |
Thallium(I) iodide | |
ultra dry | |
Jaune | |
99.999% metal basis | |
MFCD00011279 | |
Insoluble in water. | |
[I-].[Tl+] | |
331.28 | |
Odorless | |
7.1 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-199-7
missing translation for 'rtecsNumber' : XG5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only