Learn More
Iodure de thallium(I), Puratronic™, 99,9995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 7790-30-9
Formule moléculaire ITl
Poids moléculaire (g/mol) 331.28
Numéro MDL MFCD00011279
Clé InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
Nom IUPAC Iodure de λ¹-thallanylium
SMILES [I-].[Tl+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11354638
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043001.09
10 g
sur devis
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11344638
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043001.18
50 g
sur devis
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7790-30-9
331.28
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Iodure de λ¹-thallanylium
ITl
MFCD00011279
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
[I-].[Tl+]
Spécification
824°C
440°C
Jaune
(Base des métaux)
MFCD00011279
14,9264
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Iodure de λ¹-thallanylium
331.27
Puratronic™
Light sensitive
Thallium (I) iodide
7790-30-9
Poudre
ITl
UN1707
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
[I-].[Tl+]
331.28
99.9995%
Odorless
7.1 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-199-7
missing translation for 'rtecsNumber' : XG5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante