Learn More
Hexafluorophosphate(V) de thallium(I), 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
269.34€ - 1035.15€
Identifiants chimiques
CAS | 60969-19-9 |
---|---|
Formule moléculaire | F6PTl |
Poids moléculaire (g/mol) | 349.344 |
Numéro MDL | MFCD00049807 |
Clé InChI | FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide |
CID PubChem | 10904204 |
Nom IUPAC | Thallium(1+) ; hexafluorophosphate |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039627.06 |
5 g |
269.34€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039627.14 |
25 g |
1035.15€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
60969-19-9 | |
349.344 | |
FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N | |
10904204 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+] |
F6PTl | |
MFCD00049807 | |
thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide | |
Thallium(1+) ; hexafluorophosphate |
Spécification
Thallium(I) hexafluorophosphate(V) | |
Cristalline | |
MFCD00049807 | |
thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide | |
FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N | |
Thallium(1+) ; hexafluorophosphate | |
10904204 | |
≤97% |
60969-19-9 | |
F6PTl | |
UN1707 | |
Soluble in water. | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+] | |
349.344 | |
349.34 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante