Learn More
Fluorure de thallium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155320
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 655°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) fluoride
Point de fusion 322°C
Note relative au nom 99%
CAS 7789-27-7
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule moléculaire FTl
Formule linéaire FTl
Numéro MDL MFCD00049607
Merck Index 15, 9411
Synonyme thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
Informations sur la solubilité Solubility in water: 78.6g/100mL (15°C)
Clé InChI CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Tl+]
Nom IUPAC Fluorothallium
Poids moléculaire (g/mol) 223.38
CID PubChem 62675
Poids de la formule 223.37
Pourcentage de pureté 99%