Learn More
Fluorure de thallium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
190.00€ - 482.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | FTl |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.38 |
Numéro MDL | MFCD00049607 |
Clé InChI | CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic |
CID PubChem | 62675 |
SMILES | [F-].[Tl+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
078111.14 |
25 g |
190.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
078111.22 |
100 g |
482.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(I) fluoride is used as chemical reagents, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-27-7 | |
223.38 | |
CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M | |
62675 |
FTl | |
MFCD00049607 | |
thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic | |
[F-].[Tl+] |
Spécification
655°C | |
7789-27-7 | |
FTl | |
UN1707 | |
thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic | |
CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M | |
Fluorure de λ¹-thallanylium | |
62675 | |
97% |
Thallium (I) fluoride | |
Cristalline | |
MFCD00049607 | |
14,9262 | |
Very soluble in water | |
[F-].[Tl+] | |
223.38 | |
223.37 | |
8.36 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-154-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only