Learn More
Chlorure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
184.92€ - 622.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClTl |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.83 |
Numéro MDL | MFCD00011274 |
Clé InChI | GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216 |
CID PubChem | 24642 |
ChEBI | CHEBI:37117 |
Nom IUPAC | chlorure de thallium |
SMILES | Cl[Tl] |
Code produit | Marque | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11318577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035721.06 |
5 g |
184.92€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035721.14 |
25 g |
622.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a catalyst in chlorination's and in suntan lamps. The low solubility of TlCl is exploited in chemical synthesis: treatment of metal chloride complexes with TlPF6, gives the corresponding metal hexafluorophosphate derivative. It is used as a tracer in medical imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
7791-12-0 | |
239.83 | |
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M | |
24642 | |
chlorure de thallium |
ClTl | |
MFCD00011274 | |
thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216 | |
CHEBI:37117 | |
Cl[Tl] |
Specifications
Thallium(I) chloride | |
Ultra dry | |
Billes | |
ClTl | |
UN1707 | |
thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216 | |
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de thallium | |
24642 | |
239.82 | |
Ampoule | |
Air Sensitive |
430°C | |
7791-12-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011274 | |
14,9260 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,and acetone. | |
Cl[Tl] | |
239.83 | |
CHEBI:37117 | |
99.999% | |
2.247 | |
7.0 g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-241-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante