Learn More
Bromure de thallium(I), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
157.00€ - 581.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-40-4 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011273 |
Synonyme | Thallous bromide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.14 |
25 g |
157.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.22 |
100 g |
581.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-40-4 | |
MFCD00011273 | |
Thallous bromide |
Spécification
Thallium(I) bromide | |
7789-40-4 | |
(Base des métaux) | |
UN1707 | |
Thallous bromide | |
284.28 | |
Hygroscopic |
∼460°C | |
Poudre | |
MFCD00011273 | |
14,9258 | |
Practically insoluble in water | |
99.999% | |
7.5 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-163-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only