Learn More
Granulés de thallium, 6 mm (0,2 po) & moins, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
271.00€ - 947.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Tl |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.38 |
Numéro MDL | MFCD00134063 |
Clé InChI | BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium |
CID PubChem | 5359464 |
ChEBI | CHEBI:30440 |
Nom IUPAC | thallium |
SMILES | [Tl] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012131.14 |
25 g |
271.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012131.22 |
100 g |
947.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné dans de l’eau
Identifiants chimiques
7440-28-0 | |
204.38 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
5359464 | |
thallium |
Tl | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
CHEBI:30440 | |
[Tl] |
Spécification
Thallium granules | |
7440-28-0 | |
Tl | |
UN1707 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
thallium | |
5359464 | |
99.99% | |
6mm (0.2 in.) & down |
Blue-White | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
[Tl] | |
204.38 | |
CHEBI:30440 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE THALLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XG3425000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné dans de l’eau
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only