Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PTFE TF
Membranes fortes et résistantes aux produits chimiques pour la surveillance et l’échantillonnage de l’air dans des environnements agressifs.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66154
Code produit. 17114551
  • 392.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un filtre à faible fond chimique permet de réaliser des déterminations sensibles et sans interférence
  • Garantit des déterminations gravimétriques précises avec une masse à faible tare
  • Idéal pour filtrer les gaz et/ou solvants organiques
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE
1 μm
Non stérile
25 mm