Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PTFE TF
Membranes fortes et résistantes aux produits chimiques pour la surveillance et l’échantillonnage de l’air dans des environnements agressifs.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66151
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un filtre à faible fond chimique permet de réaliser des déterminations sensibles et sans interférence
- Garantit des déterminations gravimétriques précises avec une masse à faible tare
- Idéal pour filtrer les gaz et/ou solvants organiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
0,45 μm | |
Non stérile | |
142 mm |