Learn More
Texwipe™ Lingettes Vertex™
Pour une résistance maximale à l’abrasion
Marque: Texwipe™ TX42P
285.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made of 100% polyester
- Pre-wetted wiper
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Spécification
Lingettes humides | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Laser scellé tranchant | |
Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control | |
Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%. |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Double-knit | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
50/Bag | |
Non stérile |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol