Learn More
Texwipe™ Kits de validation de nettoyage COT
Conçu pour simplifier l’échantillonnage pour la validation du nettoyage. Kits compatibles pour une utilisation avec les analyseurs COT Sievers Modèle 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Modèle 1010 et Shimadzu TOC-V Series™.
213.00€ - 2545.00€
Includes: Flacons, écouvillons et étiquettes pour l’échantillonnage de 12 ou 72 zones de production et récipient de transport des échantillons.
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10514495
|
Texwipe™
TX3342 |
Kit de validation de COT | Échantillonnage de 72 zones de production |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11521264
|
Texwipe™
TX3340 |
Kit de validation de COT | Échantillonnage de 12 zones de production |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15500023
|
Texwipe™
TX3343 |
Kit de validation de COT | Échantillonnage de 12 zones de production |
2545.00€
18 kits |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçus pour simplifier l’échantillonnage pour la validation du nettoyage.Kits compatibles avec les analyseurs de COT Sievers modèle 800 / 900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical modèle 1010 et Shimadzu TOC-V Series™.
Flacons
- Certifié de faible niveau de COT (moins de 10 Glc mug/l, moins de 10 ppb) garantissant la cohérence dans la contribution de fond de flacon
- Les flacons prélavés sont dotés d’un bouchon monobloc et d’une conception de septa pour faciliter l’échantillonnage et l’analyse
- Le surbouchon en polyéthylène protège la surface du septum de la contamination jusqu’au moment de l’analyse
- La conception de l’épaulement incliné minimise l’espace de tête pour un niveau de COT de fond réduit
- Approuvé pour une utilisation par les munitions du fabricant d’instrumentation COT1
- Certifié de faible niveau de COT (moins de 50 Glc mug/l, moins de 50 ppb) garantissant la cohérence dans la contribution de fond d’écouvillon
- La tête en polyester double couche à double tricotage piège les contaminants dans la structure en tricot pendant l’échantillonnage
- Permet une collecte et une libération maximales de contaminants dans le diluant pour offrir d’excellents taux de récupération
- La poignée de rupture entaillée permet de placer la tête dans le flacon avec une manipulation et une contamination minimales
- La poignée en polypropylène à 100 % garantit l’absence de contaminants supplémentaires et offre une excellente résistance aux produits chimiques
Certifications
Certificat d’analyse inclus sur chaque boîte.