Learn More
Texwipe™ 10 lingettes pour salle blanche stériles TexTra™ et TexTra™
Pour les salles blanches de classe ISO 3 à 5
Marque: Texwipe™ TX3224
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les lingettes épaisses à une épaisseur assurent l’absorbance des lingettes à deux épaisseurs
- La construction à serrage serré offre une bonne résistance à l’abrasion pour les applications d’essuyage rigoureuses
- Faibles niveaux de libération de particules, d’ions et de résidus non volatils
- Les lingettes TexTra 10 sont dotées d’un bord thermoscellé pour empêcher la libération de particules et de fibres
- Lingettes stériles irradiées aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et à double emballage dans des sacs à solvant
Informations sur la commande
Empilés.
Spécification
Lingettes TexTra™10 | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
1 pli |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
233 | |
Scellé | |
Salle blanche | |
Stérile |