Learn More
Texwipe™ 10 lingettes pour salle blanche stériles TexTra™ et TexTra™
Pour les salles blanches de classe ISO 3 à 5
Marque:  Texwipe™ TX3220
Code produit. 11525335
  • 173.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les lingettes épaisses à une épaisseur assurent l’absorbance des lingettes à deux épaisseurs
  • La construction à serrage serré offre une bonne résistance à l’abrasion pour les applications d’essuyage rigoureuses
  • Faibles niveaux de libération de particules, d’ions et de résidus non volatils
  • Les lingettes TexTra 10 sont dotées d’un bord thermoscellé pour empêcher la libération de particules et de fibres
  • Lingettes stériles irradiées aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et à double emballage dans des sacs à solvant
Informations sur la commande
Empilés.
Spécification
Spécification
Lingettes TexTra™
30,5 cm
30,5 cm
Autoclavable
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
1 pli
12 in
12 in
Polyester
233
Scellé
Salle blanche