Learn More
Texwipe™ Lingettes en nylon MiracleWipe™, boîte de 50
La structure en nylon à double maille crée une grande surface qui saisit et retient la contamination, empêchant ainsi son transfert
Marque:  Texwipe™ TX4012
Code produit. 15702416
  • 325.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La structure en nylon à double maille crée une grande surface qui saisit et retient la contamination, empêchant ainsi son transfert
  • La lingette ultra-propre et très absorbante est sûre et statique, résistante à l’abrasion et démaillage
  • Non pelucheux : les niveaux de particules sont extrêmement faibles
  • Nettoyage et traitement dans un environnement de salle blanche de classe ISO 3 conformément à la norme Fed. aux 209E
Informations sur la commande
Poids de base : 170 g/m2.
Spécification
Spécification
Lingettes Vectra™ QuanSat™
30,5 cm
25,4 cm
170
Double tricotage
12 x 10 in (30,48 x 25,4 cm)
12 in
12 in
Nylon
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Coupe
Résistance supérieure pour une excellente efficacité d'essuyage et une résistance à l'abrasion.