Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Specialty
Certifiés sans silicone
Marque: Texwipe™ TX726
Description
Série Specialty
Deux écouvillons parfaitement adaptés aux applications spécialisées
Les matériaux ultrapropres de la tête sont moulés avec précision de sorte que chaque écouvillon est fabriqué selon des tolérances rigoureuses
Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche grâce à des processus et équipements automatisés de pointe
Le processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté homogènes
L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Nylon Microswab™
- Pour les applications délicates nécessitant une extrême précision, pointe en forme de plume de 0,9 mm de diamètre construite en fibres de nylon groupées liées mécaniquement à un manche long. Les capacités capillaires facilitent l’absorption et l’application de petites quantités de solvants et de solutions
- Écouvillon en polyester au lieu d’utilisation pour le nettoyage des pointes d’ioniseur dans les environnements de salle blanche. Pointe à brosse en polyester avec ampoule en verre cassable contenant 91 % d’alcool isopropylique. Une fois écrasée dans le manchon en plastique protecteur, la brosse en polyester dans la pointe est saturée et l’écouvillon est prêt à l’emploi
Spécification
Pointe en polyester avec ampoule réservoir de 0,50 ml contenant 91 % d’alcool isopropylique / 9 % de DIW | |
1,89 in | |
Transparent | |
9,5mm | |
1,73 in | |
0,39 in | |
4,1mm | |
83 mm | |
Ampoule avec 91 % d’IPA / 9 % de DIW dans une manche en polymère |
0,37 in | |
Nettoyage des solvants et entretien des pointes d’émetteur d’ions, nettoyage des rainures, des traces, des fentes et autres petits espaces, élimination de l’accumulation d’adhésif, nettoyage des surfaces sensibles au solvant telles que les modules optiques | |
Écouvillon | |
47,6mm | |
44mm | |
10mm | |
0,12 in | |
0,327 in | |
Polyester |