Learn More
Texwipe™ Lingettes à usage général BlueWipe™
Les lingettes à usage général BlueWipe™ sont fabriquées à partir de tissu colorfast non tissé composé de 45 % de polyester/55 % de cellulose avec un bord tranchant en salle blanche.
Marque: Texwipe™ TX512
308.66 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées à partir de tissu non tissé composé de 45 % de polyester/55 % de cellulose, créant ainsi une lingette durable idéale pour le contrôle des déversements, le nettoyage et l’application de solutions.
- Excellente résistance aux produits chimiques pour une compatibilité avec une grande variété de solutions.
- Conditionnées dans une conception avec pli en C pour faciliter l’accès et le retrait au centre du sachet.
- Conforme aux exigences en matière de lingette USP et USP.
- Autoclavable.
- Code de lot individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité.
Spécification
Lingettes BlueWipe | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
70 | |
Essuyage général et contrôle des déversements |
12 in | |
12 in | |
Polyester Cellulose | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Non stérile |