Learn More
Texwipe™ Outil de nettoyage pour l’isolateur AlphaMop™
Excellents pour le nettoyage des isolateurs, des hottes à flux laminaire, des armoires de sécurité biologique et des boîtes à gants
218.00€
Code produit | Marque | Matériau | Type de produit | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type de produit | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11551214
|
Texwipe™
TX7101 |
Plastique | Serpillère à franges |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Serpillère à profil bas avec coins arrondis et tête pivotante pour atteindre les zones difficiles d’accès
- Fabriqué en plastique Celcon™ autoclavable
- Le tampon en mousse remplaçable garantit que le couvercle en mousse est conforme aux surfaces nettoyées
Spécification
Autoclavable |