Learn More
Texwipe™ Lingettes TexTra™
Lingettes épaisses en polyester tricoté pour salle blanche pour un essuyage rigoureux
Marque: Texwipe™ TX3423
39.92 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces lingettes monocouches ont la même capacité de rétention de liquide que les lingettes bicouches
- TexTra™ combine cette grande capacité d’absorption avec une grande résistance à l’abrasion
- Peut être autoclavé pour des environnements stériles ou aseptiques
Spécification
ISO Classe 3 - 8, Classe 1 - 100 000, EU Grade A - D | |
25 x 60 cm | |
Stérile |