Learn More
Texwipe™ Papier bond pour salle blanche TexBond™ 20
Papier bond pour salle blanche aux caractéristiques de contrôle de contamination exceptionnelles requises dans les environnements critiques. Spécialement formulé pour répondre aux besoins des utilisateurs nécessitant un papier qui conserve de faibles niveaux d’ions et de particules avec des qualités de copie et d’écriture nettement améliorées.
19.95€ - 20.45€
Spécification
Dimensions (L x l) | 210 x 297 mm |
---|---|
Quantité | 250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11525415
|
Texwipe™
TX5711 |
Bleu |
20.45€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16405029
|
Texwipe™
TX5719 |
Blanc |
19.95€
250 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Possède à la fois une résistance à la chaleur et une excellente résistance, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les imprimantes et les photocopieurs laser
- Génération très faible de particules
- Niveaux d’ions très faibles
- Taux d’opacité élevé
- Bords nets
- Avantage du conditionnement en salle blanche
- Capacité de copie exceptionnelle
- Compatible avec les imprimantes et photocopieurs laser
- Reproductions nettes
- Autoclavable pour une utilisation dans des environnements stériles
- Photocopie, jet d’encre et impression laser
- Impression offset
- Manuels pour salles blanches, instructions de travail, prise de notes et transfert de données
- Portoirs à code couleur
Spécification
210 x 297 mm | |
250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte |