Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Chlorure de sulfonyle Texas Red™, isomères mixtes
442.00€ - 540.00€
Spécification
Type de produit | Chlorure de sulfonyle |
---|---|
Contenu et stockage | Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
Réactivité chimique | Amine |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Groupement de réactifs | Chlorure de sulfonyle |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10414212
|
Molecular Probes™
T1905 |
10 x 1 mg |
540.00€
10mg |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11580776
|
Molecular Probes™
T353 |
10 mg |
442.00€
10mg |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le chlorure de sulfonyle Texas Red™ réactif à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués fluorescents rouges lumineux avec des maxima d’excitation/d’émission de ∼595/615 nm.Spécification
Chlorure de sulfonyle | |
Amine | |
Chlorure de sulfonyle | |
Colorants classiques | |
615 |
Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Texas Red™ | |
Texas Red™ | |
595 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.