Learn More
Hydroxyde de tétrapropylammonium, 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975451
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Formule moléculaire C12H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.37
Numéro MDL MFCD00009360
Clé InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
CID PubChem 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium hydroxide
Note relative au nom 25% in Water
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Nom IUPAC hydroxyde de tétrapropylazanium
Poids de la formule 203.37
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1
Quantité 500 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrapropylammoniumhydroxide