Learn More
Hydroxyde de tétrapropylammonium, 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289460
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Formule moléculaire C12H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.37
Numéro MDL MFCD00009360
Clé InChI LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
CID PubChem 20586
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium hydroxide
Note relative au nom 25% in Water
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Nom IUPAC tétrapropylazane;hydroxyde
Poids de la formule 203.37
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1
Quantité 100 g