Learn More
Tétraméthyltine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354839
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-27-4
Formule moléculaire C4H12Sn
Poids moléculaire (g/mol) 178.85
Numéro MDL MFCD00008278
Clé InChI VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
CID PubChem 11661
ChEBI CHEBI:30420
Nom IUPAC tétraméthylstannane
SMILES C[Sn](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethyltin
Point de fusion -54°C
Densité 1.291g/mL
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair −12°C (9°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4410
Quantité 2 g
Numéro UN UN3384
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Poids de la formule 178.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide