Learn More
Tétraméthylcyclobutane-1,3-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.40€ - 903.00€
Identifiants chimiques
CAS | 933-52-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.182 |
Numéro MDL | MFCD00001331 |
Clé InChI | RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4 |
CID PubChem | 13617 |
Nom IUPAC | 2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-dione |
SMILES | CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16297.09 |
10 g |
47.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16297.18 |
50 g |
224.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16297.30 |
250 g |
903.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione is used as a chemical for life science research. It is also used to make other chemical, as well as an chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione est utilisée comme produit chimique pour la recherche en sciences de la vie. Elle est également utilisée pour fabriquer d’autres produits chimiques, et est un intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Elle est soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
933-52-8 | |
140.182 | |
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N | |
13617 | |
CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C |
C8H12O2 | |
MFCD00001331 | |
tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4 | |
2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-dione |
Spécification
Tetramethylcyclobutane-1,3-dione | |
112°C to 115°C | |
C8H12O2 | |
tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4 | |
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-dione | |
13617 | |
99% |
933-52-8 | |
120°C to 122°C (150 mmHg) | |
MFCD00001331 | |
It is soluble in chloroform. | |
CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C | |
140.182 | |
140.18 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-269-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GU1775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only