Learn More
Solution d’hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 % dans H2O, TraceSELECT™, Honeywell™
Code produit. 15616710
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide solution
CAS 75-59-2
Densité 1.020g/mL at 20°C
Formule moléculaire C4H13NO
Formule linéaire (CH3)4N(OH)
Numéro MDL MFCD00008280
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1835
Beilstein 3558708
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
CID PubChem 60966
Poids de la formule 91.15g/mol