Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10424-65-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H23NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.23 |
Numéro MDL | MFCD00149566 |
Clé InChI | MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm |
CID PubChem | 82620 |
Nom IUPAC | tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10474895
|
Thermo Scientific Acros
420530050 |
5 g | Flacon en verre |
23.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647761
|
Thermo Scientific Acros
420530250 |
25 g | Bouteille en verre |
60.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10657761
|
Thermo Scientific Acros
420531000 |
100 g | Bouteille en verre |
160.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388193
|
Thermo Scientific Acros
420535000 |
500 g | Flacon en verre |
670.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phaseIdentifiants chimiques
10424-65-4 | |
181.23 | |
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M | |
82620 | |
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
C4H23NO6 | |
MFCD00149566 | |
tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm | |
tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate |
Spécification
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate | |
62.0°C to 71.0°C | |
Authentique | |
C4H23NO6 | |
MFCD00149566 | |
tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm | |
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M | |
tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate | |
82620 | |
98% |
10424-65-4 | |
Blanc | |
98% | |
(CH3)4NOH·5H2O | |
04, 50 | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C | |
181.23 | |
181.23 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Cause des dommages aux organes.
Cause des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée.
Toxique pour les organismes aquatiques
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
- Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
RUO – Research Use Only