Learn More
Hydroxyde d’ammonium tétraméthylique, extra pur, 25 % de solution dans l’eau, SLR, Fisher Chemical
65.50€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 91.154 |
Numéro MDL | 8280 |
Clé InChI | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide |
CID PubChem | 60966 |
Nom IUPAC | hydroxide de tetraméthylazanium |
SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
Description
Identifiants chimiques
75-59-2 | |
91.154 | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
60966 | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] |
C4H13NO | |
8280 | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
hydroxide de tetraméthylazanium |
Spécification
102°C | |
75-59-2 | |
13 | |
C4H13NO | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] | |
91.154 | |
91.15g/mol | |
16mmHg (25°C) |
-25°C | |
Jaune | |
Liquide | |
8280 | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxide de tetraméthylazanium | |
60966 | |
Flacon en plastique PEHD |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylammoniumhydroxide