Learn More
Tétraisopropylétain, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11314547
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2949-42-0
Formule moléculaire C12H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 291.066
Numéro MDL MFCD00026346
Clé InChI NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
CID PubChem 18063
Nom IUPAC tétra(propane-2-yl)stannane
SMILES CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraisopropyltin
Couleur Incolore
Densité 1.124 g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C (18 mmHg)
Odeur Characteristic
Formule linéaire Sn[(CH3)2CH]4
Indice de réfraction 1.4851
Quantité 10 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 291.05
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide