Learn More
Tétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,0 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en verre
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran |
Point de fusion | -108°C |
Note relative au nom | Contains 250 ppm BHT as inhibitor |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.889g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 65°C |
Quantité | 10 L |
Limite d’explosion | 0.118 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Température d’allumage | 610°F |