Learn More
Tétrahydrofurane-D8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 822.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1693-74-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 80.16 |
Numéro MDL | MFCD00044238 |
Clé InChI | WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N |
Synonyme | tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4 |
CID PubChem | 80290 |
SMILES | [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10469660
|
Thermo Scientific Acros
180130010 |
1 ml | Bouteille en verre |
67.70€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10712611
|
Thermo Scientific Acros
180130050 |
5 ml | Flacon en verre |
243.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10712801
|
Thermo Scientific Acros
180130100 |
10 ml | Flacon en verre |
407.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16368186
|
Thermo Scientific Acros
180130250 |
25 ml | Flacon en verre |
822.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
1693-74-9 | |
80.16 | |
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N | |
80290 |
C4H8O | |
MFCD00044238 | |
tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4 | |
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
Spécification
Tetrahydrofuran-D8 | |
Incolore | |
0,9800 g/ml | |
0,06 % max. (coulométrique) | |
C4H8O | |
tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4 | |
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] | |
80.16 | |
80.17 |
Liquide | |
99.5 atom % D | |
99,4% min | |
1693-74-9 | |
MFCD00044238 | |
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N | |
2,2,3,3,4,4,5,5-octadeutériooxolane | |
80290 | |
RMN |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut former des peroxydes explosifs.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-898-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrahydrofuran-D8
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.