Learn More
Tétrahydrofurane, Biograde, 99,8 %, non stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495220
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Synthèse d’acides nucléiques et de peptides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom Unstabilized
Couleur Incolore
Densité 0.889 g/mL
Point d’ébullition 66°C
Quantité 4 L
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Biograde