Learn More
Tétrahydrofurane, Puriss. p.a., contient 250 ppm de BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15667360
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en verre
N/A
Tambour métallique
Puriss. p.a., contient 250 ppm de BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,9%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Couleur Incolore
Densité 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Point d’ébullition 65°C (1013 hPa)
Quantité 175 kg
Limite d’explosion 0.118
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Température d’allumage 610°F
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.