Learn More
Tétrahydrofurane, Puriss. p.a., contient 250 ppm de BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en verre
N/A
Tambour métallique
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydrofuran |
Point de fusion | -108°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 65°C (1013 hPa) |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.118 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Température d’allumage | 610°F |
Conditionnement | N/A |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.