Learn More
Tétrahydrofurane99,8 %, pour HPLC, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
119.60€ - 373.86€
Identifiants chimiques
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00005356 |
Clé InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
CID PubChem | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nom IUPAC | oxolane |
SMILES | C1CCOC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10037302
|
Thermo Scientific Acros
268295000 |
500 mL |
119.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10683712
|
Thermo Scientific Acros
268290010 |
1 L |
184.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10412441
|
Thermo Scientific Acros
268290025 |
2.5 L |
373.86€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spécification
Tetrahydrofuran | |
109-99-9 | |
0.0006 meq/g max. | |
Flacon en verre | |
99.8% | |
C4H8O | |
Vapor Pressure: 200mbar at 20°C | |
0.03% max. | |
15, 9356 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11 | |
HPLC |
(1 cm cell vs water), 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.26 max. at 240nm, 0.5 max. at 230nm | |
0.0002 meq/g max. | |
0.8800g/mL | |
Liquide | |
0.0002% max. | |
MFCD00005356 | |
17, 10 | |
01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
≥99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut former des peroxydes explosifs.
GHS P Statement:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
Keep container tightly closed.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and
danger
- Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only