Learn More
Bromure de tétraheptylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
129.60€ - 378.72€
Identifiants chimiques
CAS 4368-51-8
Formule moléculaire C28H60BrN
Poids moléculaire (g/mol) 490.69
Numéro MDL MFCD00011861
Clé InChI YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 78073
Nom IUPAC tétraheptylazanium;bromure
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10042880
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218160250
25 g Flacon en verre
129.60€
25g
10154713
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
218161000
100 g Flacon en verre
378.72€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Bromure de tétraheptylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals